Learn More
Bochem™ Forbici universali in acciaio inox
Codice prodotto. 10525611
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
200 mm
210 mm
Stile punta:
Appuntito/appuntito
Sharp/Round
Sharp/Sharp
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile punta Dimensione della confezione
10525611 180 mm Sharp/Round Pezzo
10517892 200 mm Sharp/Sharp Pezzo
10060761 210 mm Appuntito/appuntito Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10525611 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 4151
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Temperature-resistant universal scissors with a plastic handle. Bochem™ Stainless Steel Universal Scissors are constructed of resistant and durable stainless steel.
  • Stainless steel construction.
  • Plastic handle.
  • Chemically and thermally resistant (up to 145°C).
Specifica
Product Type Universal Scissors
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Stainless Steel, Plastic
Stile punta Sharp/Round