Learn More
Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Rack for Cryogenic Boxes
Codice prodotto. 15200664 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Boxes (16)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15200664 Boxes (16) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15200664 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE23132B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    161.07€ / pezzi 1
    Risparmia 2.93€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Racks for Cryogenic Boxes for your cryogenic storage needs. A variety of stainless steel racks accommodate box heights and quantities for laboratory freezers.
  • Suitable for all brands of upright freezers
  • Stainless steel
  • For cryogenic boxes of various capacities
Specifica
Divisori a celle Yes
Capacità Boxes (16)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 16
Da utilizzare con (applicazione) Fit into any freezer brand and model
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1
Quantità 1 Ea.
Profondità (sistema metrico) 558 mm
Product Type Standard Rack
Ripiani 16
Altezza (sistema metrico) 221 mm
Matrice 4 x 4
Larghezza (sistema metrico) 139 mm