Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Utility Bowls, 304 Stainless Steel
Codice prodotto. 11797255 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
858 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11797255 858 mL Pezzo
11707265 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11797255 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0727200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.70€
    39.66€ / pezzi 1
    Risparmia 12.04€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
  • These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Specifica
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 858 mL
Capacità (sistema imperiale) 29 oz.
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Diametro (sistema imperiale) 5 in.
Diametro (sistema metrico) 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Product Type Utility Bowl