Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Utility Tray
Codice prodotto. 15298924 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 6.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15298924 10 x 6.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15298924 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0727711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.30€
    55.08€ / pezzi 1
    Risparmia 2.22€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
This Stainless Steel Utility Tray serves multiple purposes in the laboratory.
  • This heavy-gauge 304 stainless steel tray can withstand temperatures up to 650°F (343°C).
  • Keep several on hand to transport supplies, instruments, and other items.
Specifica
Dimensioni (L x P) 10 x 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Materiale Metal
Tipo Utility Tray
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) On hand to transport supplies, instruments and other items
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Forma Forma rettangolare
Temperatura (sistema imperiale) Up to 650°F
Temperatura (sistema metrico) Up to 343°C
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.