Learn More
Fowler Vernier Caliper, Stainless Steel
Codice prodotto. 11774039 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11774039 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11774039 Fornitore Fowler N. del fornitore 0992121
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this Stainless Steel Vernier Caliper to measure inside, outside, and depth. Features beveled edges for measuring screws.
  • Features beveled edges for measuring screws.
Specifica
Product Type Vernier Caliper
Accuracy ±0.001 in.
Descrizione Vernier Caliper, Stainless Steel; 0 to 6 in./0 to 150 mm
Materiale Stainless Steel
Range 0 to 150 mm (0 to 6 in.)
Risoluzione 0.001 in.