Learn More
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties
Codice prodotto. 10692112
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
400x300x200
500 x 300 x 250 mm
600 x 400 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10692112 500 x 300 x 250 mm Pezzo
10576371 400x300x200 Pezzo
10234271 600 x 400 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692112 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 10073
Spedizione stimata: 07-01-2027
Place laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties. .
  • Mesh width 8x8x1mm,
  • Square
  • Stainless Steel
  • 2 cross-ties
Specifica
Dimensioni (L x P) Lungh. 500 x larg. 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 500 x 300 x 250 mm
Product Type Wire Basket
Matrice 500 mm