Learn More
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square
Codice prodotto. 10244271
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Matrice:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Matrice Dimensione della confezione
10244271 400 x 300 x 200 mm 400 mm Pezzo
10000751 150 x 150 x 150 mm - Pezzo
10468812 180 x 180 x 180 mm 180 mm Pezzo
10603462 160 x 160 x 160 mm 160 mm Pezzo
10545031 200 x 200 x 150 mm 200 mm Pezzo
10545221 250 x 150 x 150 mm 250 mm Pezzo
10654032 300 x 200 x 150 mm 300 mm Pezzo
10644032 200 x 200 x 200 mm 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10244271 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 10120
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Store laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square. It is sturdy and stable.
  • Stainless steel
  • Square
  • Flat bottom for stability
Specifica
Dimensioni (L x P) Lungh. 400 x larg. 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 400 x 300 x 200 mm
Peso (sistema metrico) 1500 g
Include Maniglia
Product Type Wire Basket
Matrice 400 mm