Learn More
Bochem™ Stainless Steel Wire Baskets
Codice prodotto. 10603652
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10603652 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10603652 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 10028
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale 18/10 E-Poli
Dimensioni (L x P x A) 180 x 180 x 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm