Learn More
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square
Codice prodotto. 10683452
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
150 x 100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10683452 150 x 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10683452 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 10023
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Store laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square. It is sturdy and stable.
  • Stainless steel
  • Square
  • Flat bottom for stability
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 150 x 100 x 100 mm
Product Type Wire Basket
Matrice 150 mm