Learn More
Systec™ Cestello a rete in acciaio inox
Codice prodotto. 10484803
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Autoclave Systec serie V modelli V-65 e V-95
Size:
885 H x 240 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Size Dimensione della confezione
10484803 Autoclave Systec serie V modelli V-65 e V-95 885 H x 240 mm dia. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10484803 Fornitore Systec™ N. del fornitore 7225
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use these stackable mesh baskets with Systec™ Autoclaves. Systec Wire Mesh Baskets are made of stainless steel and cleanly welded.
  • Benchtop autoclaves are fitted with adjustable leveling screws to ensure stability
  • Fully utilize the available space in the chamber, especially when sterilizing small items
  • Entire shelving system or individual trays can be removed
Specifica
Dimensioni (L x P) 885 x 240 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave Systec serie V modelli V-65 e V-95
Product Type Cestello in reticolato metallico
Materiale Acciaio inox
Quantità 1 ciascuno
Size 885 H x 240 mm dia.