Learn More
Labconco™ Stainless Steel Work Surface for XPert™ and RXPert™ Units
Codice prodotto. 31934196 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel (304)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
31934196 Stainless Steel (304) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31934196 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3975504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3804.85€
    3487.59€ / pezzi 1
    Risparmia 317.26€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Stainless steel work surface designed for XPert and RXPert units.
  • Type 304 Stainless Steel work surfaces have a 1 in. deep front spill trough and fit the dimensions of XPert Systems and Stations.
  • 4 ft. width
Specifica
Product Type Work Surface
Colore Silver
N. di sportelli None
N. di cassetti None
Materiale Stainless Steel (304)