Learn More
Erlab Stainless Steel Worksurface Captair 483 Smart
Codice prodotto. 15545164 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Captair 483 Ductless Filtering Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15545164 Captair 483 Ductless Filtering Fume Hood Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15545164 Fornitore Erlab N. del fornitore I0164050001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Worksurface for your ductless fume hoods.
  • Worksurface for your ductless fume hood 483 Smart
  • Material: Stainless steel
  • Equipment: Spill rentention tray
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Captair 483 Ductless Filtering Fume Hood
Product Type Work Surface