Learn More
Erlab Stainless Steel Worksurface Captair 714 Smart
Codice prodotto. 15595164 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Captair 714 Ductless Filtering Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15595164 Captair 714 Ductless Filtering Fume Hood Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15595164 Fornitore Erlab N. del fornitore I0166050001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Worksurface for your ductless fume hoods.
  • Worksurface for your ductless fume hood Captair 714 Smart
  • Material: Stainless steel
  • Equipment: Spill rentention tray
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Captair 714 Ductless Filtering Fume Hood
Product Type Work Surface