Learn More
Buerkle™ Fascetta stringitubo filettata in acciaio inox con filettatura zincata
Codice prodotto. 10263020 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 16 mm dia.
12 to 20 mm dia.
16 to 27 mm dia.
20 to 32 mm dia.
25 to 40 mm
8 to 12 mm dia.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
10263020 12 to 20 mm dia. pezzi 10
10595624 8 to 12 mm dia. pezzi 10
16616703 25 to 40 mm pezzi 10
15784068 20 to 32 mm dia. pezzi 10
10428151 10 to 16 mm dia. pezzi 10
10550784 16 to 27 mm dia. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10263020 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86771220
Stem Cell Research Savings
Usa il codice promozionale 28032
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from stainless steel 1.4016.
  • With screw thread
  • Screw is zinc-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 to 20 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con Hoses
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensioni dei tubi 12 to 20 mm dia.
Product Type Worm-threaded Hose Clip