Learn More
Econix™ Supporto a Z in acciaio inox per Bio-bin™ Econix da 6 l
Codice prodotto. 12983665 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Econix 6 L Pipette Bio-bin
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12983665 Econix 6 L Pipette Bio-bin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12983665 Supplier Econix™ Supplier No. BEXBBZS6.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.35€
    24.48€ / pezzi 1
    Risparmia 1.87€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Use Z-stand to provide easy access to filling and packing your 6L Bio-bin™ container.
  • Standing support for 6L Bio-bins
  • Stainless steel
  • Liquid-proof construction
Specifications
Descrizione Stainless Steeel stand for 6 L Pipette Bio-bin
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per Bio-Bin da 6 l
Da utilizzare con (apparecchiatura) Econix 6 L Pipette Bio-bin
Materiale Stainless Steel