Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-All, 95%
Codice prodotto. 15464959
Click to view available options
Quantità:
1g
5g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15464959
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62630.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cationic carbocyanine dye used in electrophoresis to stain proteins and nucleic acids | CAS: 7423-31-6 | C30H27BrN2S2, C30H27BrN2S2 | 559.58 g/mol
Stains-all is an ideal dye for the visualization and identification of proteins on polyacrylamide gels because it differentiates between highly acidic proteins which stain blue and less acidic proteins which stain pink. When employed on polyacrylamide gels, the intensity of Stains-all can be increased by the addition of silver nitrate. It is a useful nucleic acid and protein stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7423-31-6
Formula molecolare C30H27BrN2S2
Specifica
Quantità 1g
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cationic carbocyanine dye used in electrophoresis to stain proteins and nucleic acids
Colore Dark Gray or Green
Saggio 0.95
Peso formulazione 559.58g/mol
Sensibilità Light sensitive
Beilstein 3865213
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stains-All
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol