Learn More
Rogo Sampaic™ Stand
Codice prodotto. 11702674
Cambia vista
Click to view available options
Size:
180 mm
120 x 210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11702674 120 x 210 mm Pezzo
11722674 180 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11702674 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FFB515
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Product Type Stand
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Size 120 x 210 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 120 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 ft.
N. per confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 120 mm