Learn More
Fisherbrand™ Supporto a forma di H
Codice prodotto. 11719327 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
Apertura anteriore da 245 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11719327 Apertura anteriore da 245 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11719327
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In ghisa verniciata in blu acrilico per l'uso con agitatori e molto altro.
  • Per l'uso con aste in acciaio nichelato con diametro di 18 mm e lunghe 700 mm
  • Altre lunghezze possono essere fornite su richiesta
  • Lunghezza gamba di 270 mm, apertura anteriore di 245 mm, peso di 5,5 kg
  • Ideato per rispondere alle esigenze di un laboratorio moderno
Specifica
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) Apertura anteriore da 245 mm
Lunghezza (sistema metrico) base Lunghezza totale 270 mm
Product Type Supporto
Forma A forma di H
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aste in acciaio lunghe 700 mm
Peso (sistema metrico) 5,5 kg