Learn More
Bochem™ Stand Base with Adjustable Foot
Codice prodotto. 10578272
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rods (Thread M10) and Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10578272 Rods (Thread M10) and Clamps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10578272 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5036
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Bochem™ steel varnished stand base has an adjustable foot for stability and is used with M10 rods, rings and clamps for supporting various laboratory apparatus.
  • Steel varnished base DIN 12892
  • Thread M10
  • Adjustable foot
Specifica
Materiale Varnished Steel
Dimensioni (L x P) 250 x 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) base 160 mm
Product Type Stand Base
Da utilizzare con (applicazione) Holding and Supporting Laboratory Apparatus
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rods (Thread M10) and Clamps