Learn More
R&L Enterprises™ Nickel Plated Rods
Codice prodotto. 11729327 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
700 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11729327 700 mm Pezzo
11739327 1000 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11729327
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Nickel Plated Rods are durable and long-lasting.
  • Threaded
  • Thread diameter 13mm
  • Length of rod does not include the thread
Specifica
Dimensioni (L x P) 700 x 18 mm
Lunghezza (sistema metrico) 700 mm
Product Type Supporto della barra
Dimensioni filo 13 mm