Learn More
X10 Standard Solution, 10mL
Codice prodotto. 11920557
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
300mosm/kg H2O
900mosm/kg H2O
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Dimensione della confezione
11920557 900mosm/kg H2O pezzi 10
11970088 300mosm/kg H2O pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11920557 Fornitore Loeser N. del fornitore 0.01.0002
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Provides easy calibration of Osmometers. Loeser™ Standard Solution Standard ships 10 glass ampoules of 1mL content.
  • Standard Solution for Osmometer
  • Pack of 10 glass ampoules of 1mL content.
  • For easy calibration of Osmometers
Specifica
Imballaggio Glass ampoules
Concentrazione 900mosm/kg H2O
pH 7
Punto di fusione -1672°C
Punti di ebollizione 101°C
Quantità 10 x 1 mL