Learn More
Standard Buffer Borate, pH 9.225, NIST, Chem-Lab
Codice prodotto. 11999262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11999262 1 L Pezzo
11909272 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11999262 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL03.0202.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    35.80€ / pezzi 1
    Risparmia 37.20€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
pH = 9.464 at 0°C
pH = 9.395 at 5°C
pH = 9.332 at 10°C
pH = 9.276 at 15°C
pH = 9.225 at 20°C
pH = 9.180 at 25°C
pH = 9.139 at 30°C
pH = 9.068 at 40°C
pH = 9.011 at 50°C
pH = 8.962 at 60°C
pH = 8.921 at 70°C
pH = 8.885 at 80°C
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Formula molecolare Na2B4O7•10H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate solution
Densità 1.01g/mL
pH 9.225
Quantità 1 L
Imballaggio PE
Tracciabilità a NIST NIST traceable
Peso formulazione 381.37g/mol