Learn More
Standard Buffer Phosphate, pH 4.002, NIST, Chem-Lab
Codice prodotto. 11964004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11964004 1 L Pezzo
11908494 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11964004 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL03.0602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    27.30€ / pezzi 1
    Risparmia 24.70€
    47% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
pH = 4.003 at 0°C
pH = 3.99 at 5°C
pH = 3.998 at 10°C
pH = 3.999 at 15°C
pH = 4.002 at 20°C
pH = 4.008 at 25°C
pH = 4.015 at 30°C
pH = 4.035 at 40°C
pH = 4.060 at 50°C
pH = 4.091 at 60°C
pH = 4.126 at 70°C
pH = 4.164 at 80°C
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
Formula molecolare C8H5KO4
Molecular Weight (g/mol) 204.222
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate
Densità 1.00g/mL
pH 4.002
Quantità 1 L
Imballaggio PE
Tracciabilità a NIST NIST traceable
Peso formulazione 204.23g/mol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.