Learn More
Standard Buffer Phosphate, pH 6.881, NIST, Chem-Lab
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
76.50€ - 304.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11984024
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chem Lab
CL03.0601.1000
1 L
76.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11918494
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chem Lab
CL03.0601.9010
10 L
304.00€
10L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
pH = 6.984 at 0°C
pH = 6.951 at 5°C
pH = 6.923 at 10°C
pH = 6.900 at 15°C
pH = 6.881 at 20°C
pH = 6.865 at 25°C
pH = 6.853 at 30°C
pH = 6.838 at 40°C
pH = 6.833 at 50°C
pH = 6.836 at 60°C
pH = 6.845 at 70°C
pH = 6.859 at 80°C