Learn More
Soluzione tampone standard pH 1.68
Codice prodotto. 11725095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11725095 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11725095 Fornitore WTW N. del fornitore 109000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
With a high accuracy: ±0.02 pH, these standard buffering solutions by WTW are traceably certified to PTB/NIST and therefore safe for use.
  • For precision applications
  • PTB/NIST traceable standard buffer solutions (work reference buffer solutions) for precision applications - safe use
  • Standard buffering solutions as per DIN 19266-01: 2000
  • Universal buffering solutions
  • High accuracy: ±0.02 pH
  • Standard buffering solutions by WTW are traceably certified to PTB/NIST and therefore safe for use
  • Buffer pH 1.679 and PL 2 are available in 250 ml bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Incolore
Certificato di analisi DIN/NIST
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di precisione
pH 1.68
Forma fisica Liquido
Quantità 250 ml
Imballaggio Flacone