Learn More
Koettermann™ Standard Cabinet Chemical Substances, 1200x1920x516
Codice prodotto. 14885361
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
516 x 1200 x 1920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
14885361 516 x 1200 x 1920 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14885361 Fornitore Koettermann™ N. del fornitore 37500007
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Koettermann™ Standard Cabinet Chemical Substances, 1200x1920x516 provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs, but is especially suited for storing chemicals.
  • Chemical cabinet
  • Two doors
  • Four shelves
  • Lockable
Specifica
Dimensioni (P x L x A) 516 x 1200 x 1920 mm
Include Lock
N. di sportelli 2
N. di ripiani 4
Product Type Chemical Cabinet