Learn More
WTW™ Standard Calibration and Storage Sleeve for WTW™ Oxygen Meter
Codice prodotto. 10519911
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Oxygen meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10519911 Oxygen meter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10519911 Fornitore WTW™ N. del fornitore 205362
Spedizione stimata: 29-12-2026
The calibration and storage containers for the WTW oxygen sensors are suitable for the standard conform calibration (DIN ISO 5814 or DIN ISO 17289: 2014-12) with water steam saturated air as well as for storage of the sensors to protect the sensitive membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Standard calibration and storage sleeve
Da utilizzare con (apparecchiatura) Oxygen meter