Learn More
Fisherbrand™ Standard Classic Autoclave
Codice prodotto. 30242850 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
EU and UK Plug
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
30242850 EU and UK Plug 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30242850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1512.32€
    1352.40€ / 1 unità
    Risparmia 159.92€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Autoclave set to 126°C.
Plug and play 9 L autoclave set to 126°C.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità CE
Colore White, Blue
Capacità (sistema imperiale) 2 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 L
Profondità (sistema metrico) camera 230 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 8.4 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 9.2 in.
Diametro (sistema metrico) camera 210 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 228 mm
Modello EU and UK Plug
Product Type Autoclave
Temperatura (sistema imperiale) 259°F
Temperatura (sistema metrico) 126°C
Frequenza 50 Hz
Programmabilità No
Tensione 230 V