Learn More
Kinematica Aggregati di dispersione standard per PT2500 E
Codice prodotto. 13486473 Sfoglia Tutto Kinematica Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro sonda (sistema metrico):
12 mm
25 mm
Intervallo volume (sistema metrico):
100 mL to 2.5 L
Da 100 a 2000 ml
Speed:
26 m/s
Velocità massima della punta: 21 m/s
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro sonda (sistema metrico) Intervallo volume (sistema metrico) Speed Dimensione della confezione
13486473 25 mm 100 mL to 2.5 L 26 m/s Pezzo
11980439 12 mm Da 100 a 2000 ml Velocità massima della punta: 21 m/s Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13486473 Fornitore Kinematica N. del fornitore 11030265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2483.25€
    2302.00€ / pezzi 1
    Risparmia 181.25€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Grazie alle due file di denti è adatto per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio ed è affidabile ed efficiente.
  • Selection and applications:
    • All standard dispersing tasks
    • Grinding of animal and human tissue samples in a variety of fluids and volumes
    • Sample preparation for the extraction and dissolution of organic materials
    • Sample preparation for medical diagnostic procedures as well as DNA analysis
    • Extractions of systems / substances from vegetable-derived samples
    • Disruption of animal and human cells
    • Deagglomeration of united cell structures
    • Intensive mixing
Specifica
Product Type Standard Dispersing Aggregate
Speed 26 m/s
Intervallo volume (sistema metrico) 100 mL to 2.5 L
Diametro sonda (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 192 mm
Modello PT-DA 25/2FEC-E1
Quantità confezione 1 Ea.