Learn More
Macherey-Nagel™ Standard Filter Papers for Qualitative Analysis, MN 617 we, Folded
Codice prodotto. 10014170 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10014170 125 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10014170 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 535012
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from the same raw materials as ashless papers and are particularly well suited for general laboratory filtrations.
  • Folded
  • Manufactured from the same raw materials as the ashless grades
  • Particularly suited for general laboratory filtrations
  • Average ash content is about 0.1%
  • The amount of α-cellulose is about 95%
Specifica
Peso base 85 g/m2
Descrizione Extra soft, smooth surface
Formato Folded
Velocità di filtraggio 5 sec.
Grado MN 617 we
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
Diametro (sistema metrico) 125 mm