Learn More
Sartorius™ Standard Flexel™ 3D bags with silicone tubes
Marca:  Sartorius™ FXB103364
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.00000kg
Codice prodotto. 12939330
  • 3079.30€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
200 L
Bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products
5/Pk.
ISO11137
3 Ports
Gamma Irradiated