Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x630x350mm
Codice prodotto. 15743092
Click to view available options
Meccanismo di blocco:
No
Yes
Tipo di sportello:
Open Front/No Doors
Sliding Glass Doors
N. di sportelli:
2
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15743092
Marca: Koettermann™ 30700178
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x630x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
  • Wall-mounted cabinet
  • One shelf
  • Side panels
Specifica
Product Type Wall-mounted Cabinet
Dimensioni (P x L x A) 350 x 1500 x 630 mm
Tipo di sportello Open Front/No Doors
Meccanismo di blocco No
N. di sportelli None
N. di ripiani 1