Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x480x350mm
Codice prodotto. 15703102
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sportello:
Open Front/No Door
N. di sportelli:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sportello N. di sportelli unitSize
15703102 Open Front/No Door None Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15703102 Fornitore Koettermann™ N. del fornitore 30700184
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x480x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
  • Wall-mounted cabinet
  • Open front
  • One shelf
  • Side panels
Specifica
Product Type Wall-mounted Cabinet
Dimensioni (P x L x A) 350 x 600 x 480 mm
Tipo di sportello Open Front/No Door
Meccanismo di blocco No
N. di sportelli None
N. di ripiani 1