Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x780x350mm
Click to view available options
Tipo di sportello:
Open Front/No Door
N. di sportelli:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- Open front
- One shelf
- Side panels
Specifica
Specifica
| Product Type | Wall-mounted Cabinet |
| Dimensioni (P x L x A) | 350 x 600 x 630 mm |
| Tipo di sportello | Open Front/No Door |
| Meccanismo di blocco | No |
| N. di sportelli | None |
| N. di ripiani | 1 |