Learn More
Koettermann™ Standard Individual Table, C-Frame, 1200x750x750mm
Codice prodotto. 15578545
Cambia vista
Click to view available options
Includes: TopResist Worktop
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15578545 Includes: TopResist Worktop
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15578545 Fornitore Koettermann™ N. del fornitore 50500055
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-03-2027
Koettermann™ Standard Individual Table, C-Frame, 1200x750x750mm is a free-standing table with a durable worktop and C-type legs.
  • Table with C-type legs
  • TopResist worktop
Specifica
Product Type Table
Profondità (sistema metrico) 750 mm
Altezza (sistema metrico) 750 mm
Include TopResist Worktop
Tipo di montaggio C-type legs
Larghezza (sistema metrico) 1200 mm