Learn More
Koettermann™ Standard Lower Cabinet with Wheels, 900x740x516mm
Codice prodotto. 15538515
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
516 x 600 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
15538515 516 x 600 x 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15538515 Fornitore Koettermann™ N. del fornitore 31500136
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Koettermann™ Standard Lower Cabinet with Wheels, 900x740x516mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
  • Mobile cabinet
  • Two doors
  • One removable shelf
Specifications
Product Type Mobile Cabinet
Dimensioni (P x L x A) 516 x 600 x 740 mm
Meccanismo di blocco No
N. di sportelli 2
N. di ripiani 1