Learn More
Ratiolab™ Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti standard in polipropilene
Codice prodotto. 10045580
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
38 l
60 l
110 l
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 350
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10045580 2.5 l pezzi 100
13437477 110 l pezzi 350
10676483 38 l pezzi 500
10779331 60 l pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10045580 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 7001000
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these bags for the disposal of contaminated labware. Ratiolab™ Standard Polypropylene Waste Disposable Bags are made of a very strong PP-film with a broad seam at the bottom.
  • Autoclavable at 121°C
  • Bag must not be completely closed for autoclaving
  • Practical bench-top stand, plastic-coated, with 3 rubber feet available for bag size 200 x 300mm
Specifica
Monouso Single-use
Materiale Polipropilene
Dimensioni (L x P) L 200 x H 300 mm
Product Type Sacchi per rifiuti
Capacità (sistema metrico) 2.5 l
Spessore (sistema metrico) 50 um