Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing
Codice prodotto. 11998179
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
9.6 mm
11.2 mm
12.8 mm
14.3 mm
15.9 mm
17.5 mm
20.6 mm
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11998179 6.4 mm 11.2 mm 15m
11988179 4.8 mm 9.6 mm 15m
11908189 8 mm 12.8 mm 15m
11918189 9.5 mm 14.3 mm 15m
12326889 11.1 mm 15.9 mm Pezzo
12366889 15.9 mm 20.6 mm Pezzo
10683751 12.7 mm 17.5 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11998179 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 9570214
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing for food and beverage transfer.
Tygon™ SPT-3350 tubing from Saint-Gobain is ideal for food and beverage dispensing. It is up to three times smoother than other silicone tubing.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractable help maintain fluid integrity
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Complete inventory of standard sizes available, including metric sizes
Typical Applications
  • Food and beverage dispensing
Tygon™ SPT-3350 tubing meets FDA 21 CFR 175.300 and NSF 51 certification.
Tygon™ SPT-3350 silicone tubing has a Master File with the U.S. Food and Drug Administration.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR Parte 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.44 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.09 in.
Spessore (sistema metrico) 2.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, cosmetica e settore medico.
Min. Operating Temperature (English) -112°F
Min. Operating Temperature (Metric) Da –80 a 200 °C
Quantità confezione Confezione da 1
Colore Semitrasparente
Durezza 50 (Shore A)
Flexibility Flessibile
Pressione massima 0.84 bar (at 23°C)/0.77 bar (at 160°C)
Livello di vuoto 759 mmHg a 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) Da –80 a 200 °C
Product Type Transfer Tubing