Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiter Plates
For safe and secure microtiter plate storage in chest freezers. Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
78.95€ - 125.00€
Specifica
Product Type | Standard Rack |
---|---|
Include | Locking Rod |
Chiusura inclusa | No |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Microtiter Plates |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15240894
|
Tenak™
TE27174 |
135 x 92 x 695mm |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15200884
|
Tenak™
TE27134 |
135 x 92 x 398mm |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15210894
|
Tenak™
TE27168 |
135 x 92 x 465mm |
95.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15250894
|
Tenak™
TE27176 |
135 x 92 x 651mm |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15260894
|
Tenak™
TE27178 |
135 x 92 x 698mm |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15270904
|
Tenak™
TE27212 |
135 x 92 x 346mm |
78.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Provided with a locking rod to secure cryoboxes
- Available in a range of heights
- Can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Manufactured from stainless steel
Specifica
Standard Rack | |
No | |
Microtiter Plates | |
1 Pack | |
135 mm |
Locking Rod | |
Stainless Steel | |
Chest freezer | |
92 mm |