missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK ProdottiDescrizione
- For use in chest freezers
- Racks come with a locking rod to secure the cryoboxes
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità | Microtiterplates |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 11 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 135 x 92 x 736 mm |
| Include | Locking rod |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?