Learn More
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysis Disc
For standard grade RC dialysis tubing
247.00€ - 258.06€
Specifica
Product Type | Standard RC Dialysis Disc |
---|---|
Quantità | 50 Pack |
Da utilizzare con (applicazione) | For standard grade RC dialysis tubing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12727526
|
Spectrum™ Labs
132482 |
100 mm |
247.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12767526
|
Spectrum™ Labs
132484 |
33 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.- Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
- Supplied dry with a glycerol as a humectant
Specifica
Standard RC Dialysis Disc | |
50 Pack | |
For standard grade RC dialysis tubing |