Learn More
Spectrum™ Tubo per dialisi standard RC
Descrizione
Multipurpose dialysis tubing is ideal for general dialysis for a variety of applications and volumes
- Membrane grade
- Membrane type: RC
- Molecular weight cut-off: 12 to 14K
Specifica
Specifica
| Product Type | Membrana per dialisi |
| MWCO | Da 12 a 14 kd |
| Materiale | Cellulosa rigenerata |
| Formato | Tubing |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 98.4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Quantità | Confezioni singole |
| Vedi altri risultati |