Learn More
Spectrum™ Tubo per dialisi standard RC
Codice prodotto. 11465859
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11465859 48 mm Pezzo
11445859 6.4 mm Pezzo
11455859 16 mm Pezzo
11581060 20.4 mm Pezzo
11591060 29 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11465859 Fornitore Spectrum™ N. del fornitore 132709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00€
    353.00€ / pezzi 1
    Risparmia 293.00€
    45% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Multipurpose dialysis tubing is ideal for general dialysis for a variety of applications and volumes
  • Membrane grade
  • Membrane type: RC
  • Molecular weight cut-off: 12 to 14K
Specifica
Product Type Dialysis Membrane
MWCO 12 to 14 kDa
Materiale Regenerated Cellulose
Formato Tubing
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Capacità (sistema metrico) 18 mL
Quantità 50 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Some tubing rolls do not contain glycerin and do not require soaking prior to use