Learn More
Spectrum™ Tubo per dialisi standard RC
Descrizione
Multipurpose dialysis tubing is ideal for general dialysis for a variety of applications and volumes
- Membrane grade
- Membrane type: RC
- Molecular weight cut-off: 12 to 14K
Specifica
Specifica
| Product Type | 4 tubi per dialisi Spectra/Por™ |
| MWCO | Da 12 a 14 kd |
| Materiale | Cellulosa rigenerata |
| Formato | Tubing |
| Diametro (sistema metrico) | 29 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.14 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 100 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Formulazione | Glicerina come agente umettante |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Da 39.2 ° a 249.8 °F |
| Vedi altri risultati |