Descrizione
- Pore size ∼ 60 Å
- Pore volume ∼ 0.75 mL/g
- Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
- Highly porous
- Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
- Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 0.04 to 0.063 mm |
| Dimensione del poro | ∼60 Å |
| Tecnica | Column Chromatography |
| Imballaggio | Plastic Container |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | Silica |
| Area della superficie (sistema metrico) | ∼500 m2/g |
| Product Type | Standard Silica 60 M Adsorbent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia su colonna |