Learn More
Macherey-Nagel™ Assorbente in silice standard 60
Codice prodotto. 10394691 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Assorbente in silice standard 60
Standard Silica 60 Adsorbent
Standard Silica 60 M Adsorbent
Dimensione particelle:
0.04 - 0.063 mm
0.04 to 0.063 mm
0.063 to 0.2 mm
0.1 to 0.2 mm
0.2 to 0.5 mm
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione particelle Quantità Dimensione della confezione
10394691 Standard Silica 60 Adsorbent 0.2 to 0.5 mm 1 kg 1kg
10480902 Assorbente in silice standard 60 0.04 - 0.063 mm 1 kg 1kg
10348963 Standard Silica 60 M Adsorbent 0.04 to 0.063 mm 1 kg 1kg
10448892 Standard Silica 60 Adsorbent 0.063 to 0.2 mm 1 kg 1kg
10013201 Standard Silica 60 Adsorbent 0.1 to 0.2 mm 1 kg 1kg
10438892 Standard Silica 60 M Adsorbent 0.04 to 0.063 mm 5 kg 5kg
10378361 Standard Silica 60 Adsorbent 0.04 to 0.063 mm 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10394691 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 815350.1
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use silca 60 for standard separations. Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography comes in a variety of particle sizes and package sizes.
  • Pore size ∼ 60 Å
  • Pore volume ∼ 0.75 mL/g
  • Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
  • Highly porous
  • Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
  • Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifica
Dimensione particelle 0.2 to 0.5 mm
Dimensione del poro ∼60 Å
Tecnica Column Chromatography
Imballaggio Plastic Container
Quantità 1 kg
Assorbente Silica
Area della superficie (sistema metrico) ∼500 m2/g
Product Type Standard Silica 60 Adsorbent
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna