Learn More
Macherey-Nagel™ Assorbente in silice standard 60
Codice prodotto. 10480902 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Assorbente in silice standard 60
Standard Silica 60 Adsorbent
Standard Silica 60 M Adsorbent
Dimensione particelle:
0.04 - 0.063 mm
0.04 to 0.063 mm
0.063 to 0.2 mm
0.1 to 0.2 mm
0.2 to 0.5 mm
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione particelle Quantità Dimensione della confezione
10480902 Assorbente in silice standard 60 0.04 - 0.063 mm 1 kg 1kg
10348963 Standard Silica 60 M Adsorbent 0.04 to 0.063 mm 1 kg 1kg
10448892 Standard Silica 60 Adsorbent 0.063 to 0.2 mm 1 kg 1kg
10013201 Standard Silica 60 Adsorbent 0.1 to 0.2 mm 1 kg 1kg
10394691 Standard Silica 60 Adsorbent 0.2 to 0.5 mm 1 kg 1kg
10438892 Standard Silica 60 M Adsorbent 0.04 to 0.063 mm 5 kg 5kg
10378361 Standard Silica 60 Adsorbent 0.04 to 0.063 mm 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10480902 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 815380.1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use silca 60 for standard separations. Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography comes in a variety of particle sizes and package sizes.
  • Pore size ∼ 60 Å
  • Pore volume ∼ 0.75 mL/g
  • Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
  • Highly porous
  • Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
  • Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifica
Dimensione particelle 0.04 - 0.063 mm
Dimensione del poro ∼60 Å
Tecnica Cromatografia su colonna
Imballaggio Contenitore di plastica
Quantità 1 kg
Assorbente Silice
Area della superficie (sistema metrico) ∼500 m2/g
Product Type Assorbente in silice standard 60
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna