Learn More
Notrax Standard Sorbent for Eco Stance™
Codice prodotto. 17782228
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1950 x 80 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17782228 1950 x 80 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17782228 Fornitore Notrax N. del fornitore 580F0036GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.83€
    6.76€ / pezzi 1
    Risparmia 1.07€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Gray Standard Sorbent for Eco Stance™ 580F Notrax™.
  • Polypropylene
  • Gray
  • Dimensions: 1950 x 80 cm
Specifica
Dimensioni (L x P) 1950 x 80 cm
Colore Gray
Lunghezza (sistema imperiale) 64 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1950 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Industrial and Commercial Matting
Larghezza (sistema metrico) 80 cm