Learn More
Fisherbrand™ Standard Square Antistatic Weighing Boats
Codice prodotto. 15788167 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15788167 140 x 140 x 22 mm pezzi 500
15778167 85 x 85 x 24 mm pezzi 500
15768167 46 x 46 x 8 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15788167
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Standard Square Antistatic Weighing Boats are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
  • Manufactured and packaged in a clean room.
  • Available in white, black, or blue for best color contrast to ensure complete sample removal.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
  • Rounded corners simplify transfer.
  • Antistatic.
  • 3 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Square
Sterilità Non-sterile
Tipo Antistatic Weighing Boat
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microwave Moisture Analyzer
Quantità 500 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 22 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.