Learn More
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Codice prodotto. 15899521 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza scivolo (sistema metrico):
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
N. di scivoli:
8
10
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza scivolo (sistema metrico) N. di scivoli Dimensione della confezione
15899521 20 mm 10 Pezzo
15819531 40 mm 8 Pezzo
15829531 50 mm 8 Pezzo
15839531 65 mm 8 Pezzo
15859531 75 mm 8 Pezzo
15869531 80 mm 8 Pezzo
15809531 25 mm 10 Pezzo
15683136 30 mm 10 Pezzo
15879521 10 mm 12 Pezzo
15889521 15 mm 12 Pezzo
15849531 7 mm 12 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15899521 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8600M20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
These easy-to-use Sample Splitters in standard steel are for dividing and reducing bulk samples.
  • Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
  • Split sample drops into the riffle boxes underneath
  • It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Product Type Riffle Box
Materiale Steel
Capacità (sistema metrico) 10.12 L
N. di scivoli 10
Da utilizzare con (applicazione) Dividing and Reducing Bulk Samples
Dimensioni (L x P x A) 257 x 203 x 194 mm
Larghezza scivolo (sistema metrico) 20 mm